Wichtige Dokumente
D70600
3,5-Dichlorphenol
97%
Synonym(e):
3,5-Dichlorophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
bp
233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChIKey
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?