CLS982520X
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit Schraubverschluß
O.D. × L 20 mm × 150 mm
Synonym(e):
Corning® 9825
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Gewindegröße
18-415
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 192
pack of 96
Hersteller/Markenname
Corning 9825-20X
AD × L
20 mm × 150 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS982520X-192EA | 4061831706024 |
CLS982520X-96EA | 4061831706031 |