CLS9950250
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 50 mL
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
conical bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
graduations: no
without cap
Verpackung
pack of 72 ea
Hersteller/Markenname
Corning 99502-50
Parameter
3000 × g max. RCF
AD × L
29 mm × 137 mm
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Fitting
24-400 thread
Eignung
suitable for (centrifugation)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)