Merck
Zellkulturzubehör
Wir bieten eine Vielzahl von Zellkulturprodukten an, die speziell auf die Anforderungen von Forschern zugeschnitten sind, die mit Zellkulturanwendungen arbeiten, wie z. B. 3D-Zellproliferation, Zell- und Gewebekultur, Zellkonservierung und -lagerung, Zellvisualisierung, Zellkultur im großen Maßstab sowie Stammzell- und Gewebetechnik.
BELIEBTE KATEGORIEN
Zellkulturkolben, -platten und -schalen
Zellkulturkolben, -platten und -schalen sind speziell für das Wachstum und die Vermehrung von mikrobiellen, Insekten- oder Säugetierzellen konzipiert. Wir bieten Glas- und Kunststoff-Kulturflaschen für Schüttelkulturen, Gewebekulturflaschen für adhärente und Suspensionszellen, Bioreaktorkolben für die Produktion von monoklonalen Antikörpern (mAk) und Proteinen, Petrischalen und Kulturschalen für die Mikrobiologie und Mikroskopie von lebenden und fixierten Zellen, Einweg- und wiederverwendbare Spinnerkolben für Suspensionszellkulturen und Zellkulturplatten zur Wachstumsoptimierung und -behandlung von führenden Anbietern wie Millicell®, Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® und Greiner Bio-One an.
Permeable Träger und Einsätze
Permeable Zellkulturträger und -einsätze verfügen über Membranen, die einen einfachen Zugang sowohl zur apikalen als auch zur basolateralen Seite der Zellen ermöglichen, wodurch eine Zellkulturumgebung geschaffen wird, die dem Zustand in vivo ähnlich ist.
  • Millicell® Einsätze sind auf die Unterstützung des Zellwachstums und die Differenzierung von Epithel- und Endothelzelllinien ausgerichtet. Millicell® Steheinsätze fördern ein hervorragendes Zellwachstum für Zellstudien. Millicell® Hängeeinsätze ermöglichen eine einfache Entnahme für Medienzufuhr, Medienwechsel und Monolayer-Analysen und können für Co-Kultivierung und Permeabilitätstests verwendet werden.
  • Corning® Transwell Einsätze und Platten verfügen über Membranen, die im nassen Zustand transparent sind.
  • Corning® Netwell® Einsätze haben einen Boden aus Polyestergewebe, der an einem Polystyrolring oder -gehäuse für die Kultivierung von kleinen Organismen, Gewebeschnitten oder Explantaten befestigt ist
  • Corning® Snapwell™ Träger sind modifizierte Transwell-Einsätze für Transport und elektrophysiologische Studien.
  • BRAND® Einsätze zeichnen sich durch hervorragende optische Eigenschaften aus und umfassen ein Standardmodell für Co-Kulturen, Sekretionsstudien und Chemotaxistests sowie ein Spezialmodell für die automatisierte In-vitro-Präparation von menschlichem Gewebe.
Extrazelluläre Matrizes für die 3D-Zellkultur
Wir verfügen über ein breites Angebot an dreidimensionalen Zellkultursystemen, darunter MaxGel™ humane extrazelluläre Matrix (EZM), HydroMatrix™ synthetisches Peptid und Maus-EZM zur Unterstützung von Stammzellen und anderen Zellkulturen. Diese Produkte bieten dreidimensionale Umgebungen, in denen die Zellen ihre In-vivo-Pendants besser nachahmen können.
  • HydroMatrix™ ist ein selbstorganisierendes synthetisches Peptid-Nanofasergerüst, welches das Zellwachstum und die Zellmigration fördert. Es hat sich gezeigt, dass es die Proliferation vieler Zelltypen unterstützt, darunter neurale Stammzellen, Neuronen, Glia, Astrozyten, Fibroblasten und Keratinozyten.
  • MaxGel™ Human-EZM enthält extrazelluläre Matrixkomponenten wie Kollagene, Laminin, Fibronektin, Tenascin, Elastin, Proteoglykane und Glykosaminoglykane. MaxGel™ EZM fördert das Zellwachstum und die Zellmigration und unterstützt nachweislich die Proliferation vieler Zelltypen, darunter neurale Stammzellen, Neuronen, Glia, Astrozyten, Fibroblasten, Hepatozyten und Keratinozyten.
  • Die HyStem® Stammzellkulturplattform bietet die Kontrolle über den Einbau von Wachstumsfaktoren, Bindungsfaktoren, EZM-Proteinen und die Steifigkeit von Hydrogel. Das HyStem® Hydrogelgerüst ahmt die reichhaltige, natürliche extrazelluläre Matrixumgebung mit Hyaluronsäure und Kollagenfibrillen genau nach und bietet gleichzeitig die Flexibilität, geeignete Wachstumsfaktoren, Anheftungsfaktoren und Proteine hinzuzufügen.
  • TrueGel3D bewahrt die Lebensfähigkeit von Zellen und repliziert native zelluläre Umgebungen, die denen von Geweben ähneln. Diese Technologie bietet mechanische und biochemische Anhaltspunkte, um sowohl morphologische als auch physiologische Eigenschaften von Zellen in der 3D-Umgebung zu untersuchen.
Serologische Pipetten
Serologische Pipetten werden in der Serologie und Zellkultur häufig zum Abmessen und Dosieren von Millilitermengen verwendet. Sie sind aus Glas oder Kunststoff erhältlich, verfügen in der Regel über Skalen zur genauen Messung des Meniskus und sind steril für aseptische Zellkulturverfahren erhältlich. Zur Vermeidung von Überfüllung und Kontamination sind Baumwollstopfen erhältlich. Zum Pipettieren von viskosen Flüssigkeiten und Suspensionen sind Pipetten mit großen Spitzen erhältlich.
Zellheber und Spreizer
Zellheber sind langstielige Geräte mit abgewinkelten Köpfen, die zur Entnahme von Zellen aus Zellkulturflaschen und -schalen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. Zellspreizer sind zum Verteilen von Kulturen und Medien auf der Oberfläche von Agarplatten bestimmt.
Mikrofluidik-Geräte für die Zellkultur
Mikrofluidik-Geräte für die Zellkultur einschließlich 3D-Chips und Organ-on-a-Chip-Technologien ermöglichen die Untersuchung einer kleinen Anzahl von Zellen in einer 3D-Umgebung. Ihr Einsatz ermöglicht die Implementierung chemischer Gradienten, den kontinuierlichen Fluss frischer Medien, Tests mit hohem Durchsatz und die direkte Kopplung an analytische Instrumente. Da Mikrofluidik-Geräte geringe Kulturmedienvolumen und kleine Mengen Zellen benötigen, senken diese Technologien die Kosten und ermöglichen die Durchführung von Studien, wenn die Zellquelle begrenzt ist.