Merck
B91005
Sigma-Aldrich
tert-Butylcarbazat
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
tert-Butoxycarbonyl-hydrazid, Boc-hydrazid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
Beilstein:
1756967
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
tert-Butylcarbazat, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
63-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O=C(NN)OC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
InChIKey
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Eingesetzt in einer Palladium-katalysierten Kreuzkupplung mit Vinylhalogeniden, die N-Boc-N-Alkenylhydrazine ergibt.
Reagens für die Festphasenpeptidsynthese und für die Bestimmung der optischen Reinheit von α-Aminoaldehyden. Kondensiert mit Aldehyden zu Hydrazonen, welche Zwischenprodukte in der Synthese von HIV-1-Protease-Inhibitoren sind.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F
Flammpunkt (°C)
91 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 34, 5425-5425 (1993)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1052-1052 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6599-6599 (1993)
José Barluenga et al.
Organic letters, 9(2), 275-278 (2007-01-16)
N-Boc-N-alkenylhydrazines, an almost unknown type of compounds, have been prepared with high to moderate yields via palladium-catalyzed cross-coupling between alkenyl halides and tert-butyl carbazate. The present methodology represents the first general way to access this highly functionalized and unusual type
Martina Bruna Violatto et al.
ACS nano, 13(4), 4410-4423 (2019-03-19)
Steroids are the standard therapy for autoimmune hepatitis (AIH) but the long-lasting administration is hampered by severe side effects. Methods to improve the tropism of the drug toward the liver are therefore required. Among them, conjugation to nanoparticles represents one