Wichtige Dokumente
ALD00544
Serine Hydrolase Inhibitor-20
≥95%
Synonym(e):
tert-Butyl methyl(2-(N-methyl-1H-pyrazole-1-carboxamido)ethyl)carbamate, SHI-20
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
SMILES String
CN(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C(N1N=CC=C1)=O
InChI
1S/C13H22N4O3/c1-13(2,3)20-12(19)16(5)10-9-15(4)11(18)17-8-6-7-14-17/h6-8H,9-10H2,1-5H3
InChIKey
YEPRRJPGFVACBT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00544-5MG | 4061833233467 |