150223
N-Methylpropargylamin
95%
Synonym(e):
3-Methylamino-1-propin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
2-3% water
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82-84 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
InChIKey
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?