Wichtige Dokumente
ALD00532
Serine Hydrolase Inhibitor-11
95%
Synonym(e):
Piperidin-1-yl(1H-pyrazol-1-yl)methanone, SHI-11
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
SMILES String
O=C(N1CCCCC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C9H13N3O/c13-9(12-8-4-5-10-12)11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChIKey
RVUWRYIKKXZWFA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)