Merck
A61004
Sigma-Aldrich
2-Amino-1-methoxy-propan
95%
Synonym(e):
2-Methoxyisopropylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4065 (lit.)
bp
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1