G005089
GC Analysis of 1-Methoxy-2-Propylamine Enantiomers (N-Acetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-PH
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peaks 1 & 2: 1-methoxy-2-propylamine enantiomers (N-acetyl derivatives)
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)