Wichtige Dokumente
907871
Ruthenium auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
Synonym(e):
Ru/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~60% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of sugars
- partial hydrogenation of aromatics
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
907871-10G |