Merck
206164
Sigma-Aldrich
Rhodium auf Kohle
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonym(e):
Rh
About This Item
Lineare Formel:
Rh
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Rhodium auf Kohlenstoff (Rh/C) wird als Katalysator bei der Reduktion von Carbonylverbindungen eingesetzt. Es eignet sich als heterogener Katalysator zur Produktion von Formaldehyd mit umweltfreundlicheren Methoden.
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reductive Transformations of Carbonyl Compounds Catalyzed by Rhodium Supported on a Carbon Matrix by using Carbon Monoxide as a Deoxygenative Agent
Yagafarov NZ, et al.
ChemCatChem, 7(17), 2590-2593 (2015)
Rhodium supported on activated carbon as a heterogeneous catalyst for hydroformylation of propylene in supercritical carbon dioxide
Dharmidhikari S and Abraham MA
Journal of Supercritical Fluids, 18(1), 1-10 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
206164-1G4061838768490
206164-25G4061833545126
206164-5G4061833545133