Merck
802565
Sigma-Aldrich
Aquivion® D79-25BS
greener alternative
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
Synonym(e):
Aquivion® SO3H-Form, Tetrafluoroethylenperfluor(3-oxa-4-pentensulfonsäure)-copolymer, Ethansulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
dispersion
liquid
Äquiv.gew.
790±20g/mol (SO3H)
Enthält
CF3 polymer chain ends as stabilizer
Zusammensetzung
25% in water
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
25±1 % (w/w)
Dichte
1.14 g/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Acquivion®-PFSA-Dispersionen werden gewonnen aus einem Short-Side-Chain(SSC)-Copolymer aus Tetrafluorethylen und Sulfonylfluorid-Vinyl-Ether (SFVE), CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F, industriell hergestellt von der Syensqo-Gruppe. Das daraus resultierende Perfluorpolymer weist funktionelle Gruppen in ihrer Sulfonsäureform (SO3H) auf. Acquivion® D79-25BS ist eine Ionomer-Dispersion mit Perfluorsulfonsäure (PFSA) mit einem Äquivalentgewicht (EW) von 790 g/eq. Das EW eines Ionomers steht für das Gewicht des Polymers, das für die Bereitstellung von 1 Mol austauschbarer Protonen erforderlich ist, umgekehrt proportional zur Ionenaustauschkapazität (IEC). Diese Dispersion wird chemisch stabilisiert, wobei ein erheblicher Anteil der Polymer-Endgruppen in eine inerte Trifluormethyl′-(CF3)-Konfiguration umgewandelt wird, wodurch die Lebensdauer des Polymers verlängert wird. Acquivion® D79-25BS enthält eine Polymerkonzentration von 25 Gew.-% in einem Lösungsmittelsystem, das zu über 99 % aus Wasser besteht und frei von Ethern ist.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells. Click here for more information.
Anwendung
Die Superacidität der Aquivion®-PFSA-Harze in Verbindung mit ihrer hohen Konzentration an funktionellen Gruppen und ihrer elektrochemischen Stabilität macht sie zu wichtigen Komponenten in heterogenen Katalysatoren. Aufgrund ihrer hervorragenden Protonenleitfähigkeit bei geringer Wasseraufnahme werden diese Harze in der Forschung häufig als Ionomerbindemittel in den Katalysatorschichten von Protonenaustauschmembranen (PEM) für Brennstoffzellen und Wasserelektrolyseure eingesetzt. Darüber werden sie bei der Herstellung von Trennmembranen (PEMs) entweder als eigenständige Materialien oder verstärkt mit PTFE eingesetzt. Sie werden auch auf Oberflächen von speziellen Fluorpolymeren angewendet, um die Benetzbarkeit zu verbessern. Aquivion® D79-25BS, das sich durch seine kurze Seitenkette und sein moderates Äquivalentgewicht auszeichnet, ist ein vielversprechendes Ionomer für eine hohe Katalysatoraktivität. Ionomere mit niedrigeren Äquivalentgewichten, wie D79-25BS, weisen in elektrochemischen Tests eine höhere Protonenleitfähigkeit auf. Dadurch eignet sich D79-25BS besonders für den Einsatz in PEM-Brennstoffzellen und Wasserelektrolyseuren. Darüber hinaus hat es sich als wirksames Ionomer für heterogene Katalysatoren in der Elektrochemie von Kohlendioxid und Kohlenmonoxid erwiesen. Forscher haben D79-25BS erfolgreich mit Katalysatoren der Platingruppe und Übergangsmetallkatalysatoren für verschiedene chemische Reaktionen kombiniert, da die Ionomere gegenüber sehr aggressiven chemischen Umgebungen, einschließlich niedrigem pH-Wert, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln, beständig sind.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sehr hohe Konzentration funktioneller Gruppen für starke Protonenleitfähigkeit (oder Na+, K+, Li+ usw.)
  • Hoher Erweichungspunkt für Hochtemperaturbetrieb weit über 80 ºC •
  • Starke Wasserrückhaltung für besseren Brennstoffzellenbetrieb bei niedriger Luftfeuchtigkeit für Membranen oder Katalysatortinten, die dieses Dispersionsmaterial verwenden
Rechtliche Hinweise
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.