Wichtige Dokumente
907081
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride
average Mn 400, cross-linking reagent polymerization reactions
Synonym(e):
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine, PEG amine monomethacrylamide, PEG diamine mono methacrylamide, PEG methacrylamide, PEG monomethacrylamide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride, average Mn 400
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Farbe
pale yellow
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)