Wichtige Dokumente
775614
1-Brom-3-Nitrobenzol
97%
Synonym(e):
3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.01
Beilstein:
2043212
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wenqing Xu et al.
Environmental science & technology, 49(6), 3419-3426 (2015-02-12)
Sorption to black carbons is an important sink for organic contaminants in sediments. Previous research has suggested that black carbons (graphite, activated carbon, and biochar) mediate the degradation of nitrated compounds by sulfides by at least two different pathways: reduction