Wichtige Dokumente
365424
1-Brom-2-nitro-benzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
261 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 4-methoxy-2′-nitrodiphenyl ether
- 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzene
- 5-hydroxy-3-methoxy-2′-nitrodiphenyl ether
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?