Merck
754404
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH-(phenyl-d5)
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Boc-D-Phenylalanine-(phenyl-d5)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14D5H14NO4
Molekulargewicht:
270.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
ZYJPUMXJBDHSIF-IYMQPUKBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)