Wichtige Dokumente
615870
L-Phenyl-d5-Alanin
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?