Merck
654183
Sigma-Aldrich
D-Prolin-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
223 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13C]([C@@]1([H])CCCN1)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i5+1
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-VNFUZYCESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)