Merck
741868
Sigma-Aldrich
Buchwald Palladacycle Precatalyst Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phosphine
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 704954XPhos Pd G1 250 mgSDB
  • 707589RuPhos Pd G1 Methyl -Butyl Ether Adduct, 95% 250 mgSDB
  • 718750BrettPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct, may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97% 100 mgSDB
  • 704946SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct 250 mgSDB
  • 708739tBuXPhos Pd G1 250 mgSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
741868-1KT4061826549483