659940
Phosphin-Liganden-Kit I
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phosphine
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
659940-1KT | 4061832733890 |