Wichtige Dokumente
740136
4,7-Dihydroxycoumarin
97%
Synonym(e):
4,7-Dihydroxychromen-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc2C(O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,10-11H
InChIKey
CYSRKZFPSNZSCS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)