Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
H24003
Umbelliferon
99%
Synonym(e):
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-on, 7-Hydroxycumarin
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
Beilstein:
127683
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
dioxane: soluble
ethanol: soluble
SMILES String
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChIKey
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Mögliche Anwendung von Umbelliferon:
- Für die Synthese von fluoreszenten Sonden zum Nachweis von Cyanidanionen in Wasser bei biologischem pH-Wert sowie zum in vitro und in vivo Nachweis von Wasserstoffperoxid.
- Bei der Herstellung von Polymeren auf Cumarinbasis als optisches Datenspeichermaterial.
- Als Vorstufe für die Synthese von Novobiocin-Derivaten, die sowohl antibakterielle Wirkstoffe als auch Inhibitoren der DNA-Gyrase aufweisen.
- Als Ausgangsmaterial für die Synthese von (+)-Decursinol und (+)-Angelmarin.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fluorescent chemodosimeter for selective detection of cyanide in water.
Lee K S, et al.
Organic Letters, 10(1), 49-51 (2008)
Reversible two-photon optical data storage in coumarin-based copolymers.
Iliopoulos K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(41), 14343-14345 (2010)
An efficient synthesis of (+)-decursinol from umbelliferone.
Lee J H, et al.
Tetrahedron Letters, 48(16), 2889-2892 (2007)
Total synthesis of (+)-angelmarin.
Magolan J and Coster M J
The Journal of Organic Chemistry, 74(14), 5083-5086 (2009)
Novobiocin: redesigning a DNA gyrase inhibitor for selective inhibition of hsp90.
Burlison J A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(48), 15529-15536 (2006)