Wichtige Dokumente
733334
24(S)-Hydroxycholesterol-23,24,25,26,27-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
5-Cholestene-3β,24-diol-23,24,25,26,27-13C5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
C[C@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13CH]([13CH3])[13CH3])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i1+1,2+1,11+1,17+1,25+1
InChIKey
IOWMKBFJCNLRTC-LXSOUMLFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)