Wichtige Dokumente
900401P
Avanti
pacFA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900401P, powder
Synonym(e):
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (with screw cap/argon/foil bag (900401P-1mg))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 900401P
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-65 to -96°C
SMILES String
OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)