Wichtige Dokumente
700024P
Avanti
7α,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
111116
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700024P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(16-28)6-5-7-18(2)21-8-9-22-25-23(11-13-27(21,22)4)26(3)12-10-20(29)14-19(26)15-24(25)30/h15,17-18,20-25,28-30H,5-14,16H2,1-4H3/t17?,18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
RXMHNAKZMGJANZ-DTTSCKGMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)