Merck
73328
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylcyanid
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
Cyanotrimethylsilan, TMSCN
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.21
Beilstein:
1737612
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C (lit.)
Dichte
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
InChIKey
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Trimethylsilylcyanid (TMSCN) kann als Reagenz verwendet werden bei:
  • Der Cyanosilylierung von Carbonylverbindungen mit verschiedenen Katalysatoren.
  • Der Synthese von α-Aminonitrilen durch Ein-Topf-Dreikomponenten-Strecker-Reaktion von Ketonen mit verschiedenen Aminen unter Verwendung eines Brønsted-Säure-Katalysators.
  • Der Cyanierung von Arylhalogeniden unter Verwendung eines Palladiumkomplexes als Katalysator.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Indium tribromide: a highly effective catalyst for the addition of trimethylsilyl cyanide to ?-hetero-substituted ketones
Bandini M, et al.
Tetrahedron Letters, 42(16), 3041-3043 (2001)
Asymmetric addition of trimethylsilyl cyanide to ketones catalyzed by Al (salen)/triphenylphosphine oxide
Kim SS and Kwak Ju M
Tetrahedron, 62(1), 49-53 (2006)
A convenient and efficient procedure for the palladium-catalyzed cyanation of aryl halides using trimethylsilylcyanide
Sundermeier M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 684(1-2), 50-55 (2003)
Mikhail D Kosobokov et al.
The Journal of organic chemistry, 77(13), 5850-5855 (2012-06-20)
A new silicon reagent, difluoro(trimethylsilyl)acetonitrile, was prepared by insertion of difluorocarbene into silyl cyanide. The obtained silane served as a good cyanodifluoromethylating reagent toward aldehydes, N-tosylimines, N-alkylimines, and enamines under basic or acidic conditions.
Enantioselective synthesis of tertiary α-hydroxy phosphonates catalyzed by carbohydrate/cinchona alkaloid thiourea organocatalysts.
Shasha Kong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(35), 8864-8867 (2012-08-01)