Wichtige Dokumente
675733
Trimethylsilylcyanid-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
114-117 °C
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C
Dichte
0.801 g/mL at 20 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[Si](C)(C)[13C]#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1
InChIKey
LEIMLDGFXIOXMT-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?