Merck
423467
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-cyanid-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Cu13CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
454 °C (lit.)
Dichte
2.920 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
InChIKey
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
423467-250MG
423467-1G4061837657290