Wichtige Dokumente
488712
Trimethyl-(trifluormethyl)-silan
99%
Synonym(e):
(Trifluormethyl)-trimethylsilan, Rupperts Reagens, TFMTMS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
bp
54-55 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
InChIKey
MWKJTNBSKNUMFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Conversion of N-(tert-butylsulfinyl)-imines to trifluoromethylated amines
- Conversion of trans-enones to trans-α-trifluoromethyl silyl ethers
- Trifluoromethylation of azomethine imines
- Conversion of H-phosphonates to CF3-phosphonates
- Nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reagents for C–C Bond Formation