Merck
156671
Sigma-Aldrich
Kalium-tert-butoxid
greener alternative
reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Kalium-t-butoxid, Kaliumtert.-butylat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
3556712
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 220 °C)
Assay
≥98%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
256-258 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen grünere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyseeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie hier.
Anwendung
Für eine grünere Amidierung von Estern.
tert-Butoxid-assistierte Amidierung von Estern unter grünen Bedingungen
Kalium-tert-butoxid kann als Base bei der intramolekularen Cyclisierung von Iodaren zur Erzeugung von Benzopyran mittels Mikrowellensynthese verwendet werden.
Kalium-tert-butoxid wird als starke Base bei der enantioselektiven Synthese von Aminen durch die Transferhydrierung von N-(tert-butylsulfinyl)iminen verwendet.
Es kann ferner wie folgt verwendet werden:
  • Zum Synthetisieren von aliphatischen und aromatischen Amiden aus entsprechenden Estern und Aminen.
  • Als Base in der intramolekularen Cyclisierung von Arylethern, Aminen und Amiden.
  • Als Katalysator bei der Herstellung von Styrolderivaten aus Arylhalogeniden und Alkenen mittels der Mizoroki-Heck-Reaktion.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mizoroki-Heck-type reaction mediated by potassium tert-butoxide
Shirakawa E, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 123(20), 4767-4770 (2011)
"Potassium tert-Butoxide Promoted Intramolecular Arylation via a Radical Pathway"
Roman SD, et al.
Organic Letters, 13(12), 3242-3245 (2011)
tert-Butoxide-assisted amidation of esters under green conditions
Kim Bo Ram, et al.
Synthesis, 44(01), 42-50 (2012)
Hajime Ito et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(64), 8006-8008 (2012-07-10)
The regio- and diastereoselective silaboration of aromatic alkenes with a silylboron compound proceeds in the presence of a catalytic amount of potassium tert-butoxide, providing a complementary method to the corresponding transition metal-catalyzed reactions.
Aurélie Mallinger et al.
The Journal of organic chemistry, 74(3), 1124-1129 (2008-12-24)
3-Aryltetronic acids were prepared in one step by treatment of a mixture of methyl arylacetates and methyl hydroxyacetates with potassium tert-butoxide, via tandem transesterification/Dieckmann condensation. Several mushroom or lichen pigments, vulpinic acids, were synthesized from 3-(4-methoxyphenyl)tetronic acid in three steps
Protokolle
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.