Merck
729140
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)methyletherthiol
average Mn 2,000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
Synonym(e):
Methoxy-PEG-thiol, Methoxypolyethylenglykol-thiol, PEG-thiol, mPEG-thiol
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)methyletherthiol, average Mn 2,000
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 2,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C
Ω-Ende
thiol
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
  • Oberflächenmodifikation von Polyanilin-Nanostäbchen mit Thiol-terminiertem Polyethylenoxid: Diese Studie untersucht die Verwendung von Poly(ethylenglycol)methyletherthiol mit verschiedenen Molekulargewichten zur Modifizierung der Oberfläche von Polyanilin-Nanostäbchen mit dem Ziel, ihre Dispergierbarkeit und Funktionalität zu verbessern (DiTullio et al., 2018).
  • Kolorimetrische Bestimmung von p-Phenylendiamin unter Verwendung von mit Poly(ethylenglycol)methyletherthiol modifizierten Silber-Nanopartikeln: Die Forschungsergebnisse zeigen die Verwendung von Poly(ethylenglycol)methyletherthiol bei der Modifizierung von Silber-Nanopartikeln für die kolorimetrische Bestimmung von p-Phenylendiamin und unterstreichen seine Anwendung in der analytischen Chemie (Lee et al., 2017).
  • Einfache Synthese und Selbstorganisation von amphiphilem Polydimethylsiloxan mit Polyethylenglycol-Einheiten über Thiol-En-Klick-Reaktion: In diesem Artikel wird die Synthese und Selbstorganisation von amphiphilen Copolymeren unter Verwendung der Thiol-En-Klick-Chemie erläutert, wobei die Vielseitigkeit von Poly(ethylenglycol)methyletherthiol bei der Herstellung funktioneller Materialien hervorgehoben wird (Xia et al., 2015).
  • Bestimmung der Endgruppenfunktionalitäten von Polyethylenglycol durch Kombination von selektiven Reaktionen und Charakterisierung durch Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation-Flugzeit-Massenspektrometrie (MALDI-TOF MS): Diese Studie unterstreicht eine Methode zur Charakterisierung von Endgruppenfunktionalitäten von Polyethylenglycol-Derivaten mit MALDI-TOF MS, wobei Poly(ethylenglycol)methyletherthiol eine entscheidende Rolle im Analyseprozess spielt (Zhang et al., 2014).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael R Dyson et al.
mAbs, 12(1), 1829335-1829335 (2020-10-27)
The early phase of protein drug development has traditionally focused on target binding properties leading to a desired mode of therapeutic action. As more protein therapeutics pass through the development pipeline; however, it is clear that non-optimal biophysical properties can
Artikel
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.