Merck
757837
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)-2-mercaptoethyletheressigsäure
average Mn 3,400 (n~77), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Synonym(e):
Mercapto-PEG-Säure, Mercaptopoly(ethylenglycol)-carbonsäure, Mercaptopolyoxyethylenessigsäure, Thio-PEG, Thiol-PEG-carboxylat, Thiol-PEG-säure
About This Item
Lineare Formel:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)-2-mercaptoethyletheressigsäure, average Mn 3,500
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG average Mn 3,400 (n~77)
average Mn 3,500
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Übergangstemp.
Tm 52-57 °C
Ω-Ende
thiol
α-Ende
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Beschriebene Anwendungen sind unter anderem: Biokonjugation, Arzneimittelabgabe, PEG-Hydrogel, Vernetzer und Oberflächenfunktionalisierung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>604.4 °F
Flammpunkt (°C)
> 318 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.