Merck
724211
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N1
(95 mole% 15N14N), 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
15NN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
29.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141903
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
(95 mole% 15N14N)
Assay
98% (CP)
Form
gas
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1
InChIKey
IJGRMHOSHXDMSA-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)