Wichtige Dokumente
600911
Stickstoff-15N2/Sauerstoff(RG), Gasgemisch
ratio (39:1), 99 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12142200
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Assay
99.9% (CP)
Form
gas
Zusammensetzung
ratio (39:1)
Methode(n)
PET imaging: suitable
Verwandte Kategorien
Anwendung
For PET applications
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?