Wichtige Dokumente
710814
2-Brom-5-Hydroxybenzaldehyd
95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
InChIKey
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)