Wichtige Dokumente
473294
Bis(pinacolat)dibor
99%
Synonym(e):
4,4,4′,4′,5,5,5′,5′-Octamethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder (or crystals)
mp (Schmelzpunkt)
137-140 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3
InChIKey
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Ir(I)-Catalyzed C–H Borylation