Wichtige Dokumente
705322
Pyridoxamin-(methyl-d3) -dihydrochlorid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-(methyl-d3)-3-pyridinmethanol -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H/i1D3;;
InChIKey
HNWCOANXZNKMLR-GXXYEPOPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
705322-1MG | 4061826688526 |
705322-10MG | |
705322-5MG | 4061833239346 |