Merck
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketopentansäure-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
α-Ketoglutarsäure-d6, α-Ketopentansäure-d6
About This Item
Lineare Formel:
DO2CCD2CD2COCO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
InChIKey
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.