Merck
572519
Sigma-Aldrich
L-Asparaginsäure-15N,2,3,3-d3
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCD2CD(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-GJISNYTCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)