Merck
803170
Sigma-Aldrich
Vitamin-B12-(Dimethylbenzimidazol-13C7) -Lösung
1 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C7C56H88CoN14O14P
Molekulargewicht:
1362.31
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solution
Konzentration
1 μg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Co+]C#N.C/C(C1=N[C@]2(C)[C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]1CCC(N)=O)=C3[C@](CC(N)=O)(C)C(CCC(N)=O)C(CC4C(C)(C)[C@H](CCC(N)=O)C(/C(C)=C5[C@](CCC(NCC(OP(O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](N([13CH]=N7)[13C]8=[13C]7[13CH]=[13C](C)[13C](C)=[13CH]8)O[C@@H]6CO)([O-])=O)C)=O)(C)C(CC(N)=
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,28,31,34-37,41-42,52-53,57,76,84H,12-19,22-27H2,1-11H3,(H2,63,77)(H2,64,78)(H2,65,79)(H2,66,80)(H2,67,81)(H2,68,82)(H,69,83)(H,85,86);;/q;;+1/p-1/b54-32-,55-33-;;/t31?,34?,35-,36-,37?,41-,42?,52-,53-,57-,59+,60+,61+,62+;;/m1../s1/i20+1,21+1,28+1,29+1,30+1,39+1,40+1;;
InChIKey
FTKDYBHYJJLMND-SDKDZEEISA-M
Anwendung
Vitamin-B12-(Dimethylbenzimidazol-13C7) kann als stabiler interner Isotopenstandard zur genauen Dateninterpretation in spezifischen biologischen Proben verwendet werden.
Verpackung
Ampulle mit 1 mL
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C