Merck
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-Benzodioxan
97%
Synonym(e):
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-dioxin-2-yl)-methylamin, 1,4-Benzodioxan-2-methylamin, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5594
bp
105-110 °C/3 mmHg
Dichte
1.1679 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
InChIKey
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)