Wichtige Dokumente
SML3723
JNJ-26854165
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-N-pyridin-4-ylbenzene-1,4-diamine, JNJ 1, JNJ 26854165, N1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N4-4-pyridinyl-1,4-benzenediamine, Serdemetan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable