Wichtige Dokumente
242926
Fumarsäure-dimethylester
97%
Synonym(e):
(2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Methyl fumarate, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid dimethyl ester, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
192-193 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Angaben zum Gen
human ... KEAP1(9817)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the preparation of an adduct [dimethyl-(+)-(11R,12R)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dicarboxylate].
- As a ligand in the synthesis of Ni(II)-based catalytic system applicable in the Negishi alkylations of N-sulfonyl aziridines with organozinc reagents.
- As a ligand to synthesize zerovalent ruthenium metal complex namely Ru(η6-1,3,5-cyclooctatriene)(η2-dimethyl fumarate)2.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
1479031-20MG | 4061833852903 |
242926-100G | 4061831819243 |
242926-25G | 4061825590714 |
242926-500G |