Wichtige Dokumente
252360
Morpholin
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Tetrahydro-1,4-oxazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
590 °F
Expl.-Gr.
10.8 %
Farbe
APHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
126.0-130.0 °C
129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7-−5 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChIKey
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?