Wichtige Dokumente
W505005
Diethylmaleat
≥96%, FG
Synonym(e):
Diethyl-maleinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Dampfdichte
5.93 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 14 °C)
Assay
≥96%
Selbstzündungstemp.
662 °F
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; fruity; citrus
SMILES String
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
InChIKey
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?