Wichtige Dokumente
562440
6-Aminobenzothiazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2
InChIKey
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
6-Aminobenzothiazole can be prepared from 6-nitrobenzothiazole via sonochemical reduction method.
Anwendung
6-Aminobenzothiazole may be used in the synthesis of following:
- 1-(6-amino-benzothiazolyl)-3-chloro-5-methoxytriazine
- 6-[(4-N,N-dimethylaminophenyl)diazenyl]benzothiazole
- 6-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]benzothiazole
- 6-dimethylaminobenzothiazole
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
?The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes: X-ray crystallographic and computational study of azo?hydrazone tautomerism?
Pavlovic G, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 354-362 (2009)
"2-Hydroxy-4, 6-diamino-[1, 3, 5] triazines: a novel class of VEGF-R2 (KDR) tyrosine kinase inhibitors"
Baindur N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1717-1720 (2005)
"Preparation of novel push-pull benzothiazole derivatives with reverse polarity: compounds with potential non-linear optic application"
Hrobarik P, et al.
Synthesis, 2005(04), 600-604 (2005)