Wichtige Dokumente
559180
Ethyl-(3-methylbenzoyl)acetat
Synonym(e):
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.5290 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
- Enantioselective Michael reaction
- SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)