Wichtige Dokumente
205826
Tetraamminpalladium(II)-chlorid Monohydrat
98%
Synonym(e):
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
120 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?