Wichtige Dokumente
205818
Natriumtetrachlorpalladat(II)
98%
Synonym(e):
Palladium(II)-Natriumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder and chunks
SMILES String
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?